Learn More
Bohlender™ Tubos de PFA
Description
- Resistentes a la temperatura de desde los - 200 °C a los + 260 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA
- Con un diseño transparente
- estanco a los gases
- No poroso
- Libres de agentes extraíbles
- Fisiológicamente seguros
- Superficie no adhesiva
- Muy buenas características deslizantes y dieléctricas
- Pirorretardantes conforme a UL94V0
- Valor de oxígeno superior a 95
- Resistentes a la irradiación y al tiempo
- Se pueden esterilizar en autoclaves
- Excelente resistencia mecánica incluso a altas temperaturas
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 8,8 mm |
| Material | PFA |
| Grosor (métrico) | 1,60 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos y gases agresivos y puros |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Propiedades de resistencia | Resistencia química universal |
| Método de esterilización | Autoclave |
| Color | Transparente |
| Show More |