Learn More
Masterflex™ Tubos de PFA
Código de producto. 13445082 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
13445082 4 mm 1 PCS
11729799 3,2 mm 1 PCS
11759919 2,4 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13445082 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0637502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    170.97€ / paquete de 1
    Ahorro 39.03€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Utilice este tubo para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PFA son ideales para la transferencia de materiales de alta temperatura o altamente corrosivos.
  • Resisten materiales altamente corrosivos
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Buenos para trabajos de gran pureza
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción • Translúcidos
  • Certificaciones: La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550)
  • Se han fabricado en una instalación con aprobación ISO 9001-2008
  • Escala de temperatura: De - 195 a 260 ° C
  • Esterilización: Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA (alimentos), USP, GMP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 7,62 m
Grosor (métrico) 1,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción, para la transferencia de materiales a alta temperatura o muy corrosivos, también buenos para trabajo de gran pureza
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -195 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Presión máxima 421 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C