Learn More
Savillex™ Tapones roscados de PFA
Código de producto. 11922195
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
27,4 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11922195 27,4 mm cada uno
11922185 53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11922195 Proveedor Savillex™ N.º de proveedor 60005804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.48€
    67.71€ / paquete de 1
    Ahorro 92.77€
    57% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Tapón con rosca
Diámetro exterior (métrico) 27,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de alta presión
Material PFA