Learn More
Masterflex™ Adaptador roscado de PFA
Descripción
- Disponible en una variedad de materiales y configuraciones para satisfacer una amplia gama de necesidades de laboratorio
- Adapta una rosca NPT macho a una manguera dentada.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de púa × conector NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño de los tubos | 1/4 pulg |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Puerto de salida | 1/4 in |
| Tamaño de puerto | 1/4 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | NPT Adaptador macho a espiga recta |