Learn More
Bohlender™ Tubo de ensayo de PFA
Código de producto. 10718252
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 20 ml
Código de producto.
10718252 Capacidad: 20 ml
1 options
Código de producto. 10718252 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A18503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.65€
    134.47€ / paquete de 1
    Ahorro 26.18€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026