Learn More
BRAND™ Frasco de lavado de grado técnico de PFA
Código de producto. 10305522 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10305522 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10305522 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 143862
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de grado técnico de PFA, tapones de rosca de ETFE, con tubos de FEP.
  • Frasco de PFA (perfluoroalcoxi) de grado técnico
  • Tapones de rosca de ETFE (tetrafluoroetileno de etileno)
  • Tubos de FEP (propileno-etileno fluorado)
  • Estos frascos contienen una pequeña fracción de PFA reprocesada de nuestro proceso de producción
  • Las puntas de los tubos de lavado se pueden cortar para aumentar el caudal del flujo
  • Resiste altas temperaturas y ataques químicos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 1000 ml
    Material PFA
    Cantidad 1
    Tamaño de rosca (métrico) GL 25
    Material del cierre ETFE