Learn More
Bohlender™ Frascos de depurador PFA
Código de producto. 10363881
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10363881 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10363881 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A 11801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.59€
    361.96€ / paquete de 1
    Ahorro 169.63€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Proporciona resistencia a temperaturas desde -200° hasta +250 °C.
  • Frasco fabricado con PFA, parte superior de PFTE con dos conexiones roscadas
  • Resistencia química universal
  • La frita de PTFE estándar tiene un tamaño de poro de aprox. 3 μm y se atornilla al tubo ascendente con una rosca M8x1
  • Conformidad con la FDA
  • Irrompible para mayor durabilidad y una larga vida útil
  • Frita fácilmente intercambiable
  • Transparente para la visibilidad de su contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Frasco de PFA, parte superior de PTFE
Tipo Frasco de depurador
Incluye Frita estándar
Tamaño de poro 3 μm
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Altura (métrico) 175 mm
Para utilizar con (equipo) Conexión para tubos de 2 x 6 mm
Certificaciones/conformidad FDA