Learn More
BrandTech™ VITLAB™ Matraces de fondo redondo de PFA
Código de producto. 10777991
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10777991 250 ml cada uno
10384311 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10777991 Proveedor BrandTech™ N.º de proveedor 107897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    100.42€ / paquete de 1
    Ahorro 15.58€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Aproveche PFA, que es especialmente adecuado para su uso en análisis de trazas, con Vitlab™ Matraces de fondo redondo de PFA. Tienen una alta estabilidad térmica, desde -200 °C a +260 °C, y son autoclavables.
  • Transparente
  • Cuello con NS 29/32
  • Adecuado como matraz de seguridad
  • Para su uso con rotavapores (operación a temperatura ambiente) para recoger líquido destilado.
  • Resistencia química y alta estabilidad térmica
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material PFA
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para su uso en análisis de trazas
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Autoclavable