Learn More
BrandTech™ VITLAB™ Matraces de fondo redondo de PFA
Descripción
- Transparente
- Cuello con NS 29/32
- Adecuado como matraz de seguridad
- Para su uso con rotavapores (operación a temperatura ambiente) para recoger líquido destilado.
- Resistencia química y alta estabilidad térmica
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | PFA |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para su uso en análisis de trazas |
| N.° por paquete | 1 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |