Learn More
Masterflex™ Tubos de PFA (perfluoroalcoxi)
Código de producto. 15807671 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Grosor (métrico):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 metro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
15807671 5,6 mm 1,19 mm 7.50 metro
11750249 3,2 mm 1,6 mm 1 PCS
15262600 6,4 mm 1,58 mm 1 PCS
15817671 9,6 mm 1,6 mm 7.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15807671 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0637504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00€
    356.36€ / 7.5 metros
    Ahorro 44.64€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubos de alta resistencia adecuados para trabajos de gran pureza.
  • Aplicaciones: Aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción.
  • Para la transferencia de materiales de alta temperatura o altamente corrosivos.
  • Buenos para trabajos de gran pureza.
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos.
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones.
  • Bajo coeficiente de fricción.
  • Translúcidos.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad La resina cumple con los requisitos de la FDA (21 CFR 177.1550) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 5,6 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 8,0 mm
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (métrico) 1,19 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -195 °C
Método de esterilización Autoclave, ETO o calor seco
Color Translúcido
Presión máxima 300 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C