Learn More
BrandTech™ VITALAB™ Vasos de precipitados de PFA de perfil bajo Griffin
Código de producto. 10024720
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
50 mm
59 mm
72 mm
96 mm
122 mm
141 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10024720 100 ml 72 mm cada uno
10298820 25 ml 50 mm cada uno
11912395 50 ml 59 mm cada uno
10461181 250 ml 96 mm cada uno
10597302 500 ml 122 mm cada uno
10607311 1000 ml 141 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10024720 Proveedor BrandTech™ N.º de proveedor 110405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.45€
    42.29€ / paquete de 1
    Ahorro 4.16€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los vasos de precipitados de perfil bajo Griffin tienen graduaciones moldeadas fáciles de leer y resistentes al desgaste por uso.
  • Diseño anidado para ahorrar espacio de almacenamiento y espacio en la mesa
  • Puede soportar temperaturas desde −200° a +250 °C
  • Esterilizable en autoclave °a 121 °C y fácil de limpiar.
  • Excelente resistencia química y excelente estabilidad a largo plazo
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PFA
Para utilizar con (aplicación) Para medir el volumen
Altura (métrico) 72 mm
Cantidad 1/paq.
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) +250 °C
Tipo Vaso de precipitados de medición
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Scale Graduación en relieve