Learn More
Bohlender™ Condensadores verticales PFA Liebig
Código de producto. 10256971
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
tamaño 29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10256971 tamaño 29 cada uno
1 options
Código de producto. 10256971 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor B 30102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.90€
    614.67€ / paquete de 1
    Ahorro 188.23€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Proporciona resistencia a temperaturas desde -200° hasta +250 °C.
  • Transparente
  • Resistencia química universal
  • Tubo de refrigeración de pared fina de PFA translúcido y estanco a los gases
  • Funda de refrigeración fabricada con vidrio de borisilicato
  • Conectores de manguera de PP y tuercas para la conexión del agua de refrigeración
  • Cono de junta esmerilada y conector hembra de tamaño 29 de PTFE
  • El destilado solo está expuesto a PFA/PTFE
  • Adecuado para montaje vertical
  • Tuerca especial integrada (Safe-Lab™) para un fácil bloqueo y desbloqueo de la junta esmerilada
  • Conformidad con la FDA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Descripción Pared fina
Incluye Conectores de manguera, tuercas
Longitud (métrico) 300 mm
N.º de junta cónica estándar tamaño 29
Tipo Condensador Liebig vertical