Learn More
Bohlender™ Tarro de PFA con tapón de rosca
Código de producto. 10480801
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10480801 7 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10480801 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A 13001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.50€
    52.31€ / paquete de 1
    Ahorro 9.19€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Cantidad 1Pk.
Fondo (métrico) 32 mm
Capacidad (métrico) 7 mL
Color Translúcido
Tipo de producto Tarros
Material PFA
Altura (métrico) 37 mm