Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles de PFA BOLA™
Código de producto. 10089132
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Longitud global (métrico):
0,25 m
0,5 m
1 m
2,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
10089132 10 mm 12 mm 2,5 m cada uno
10520924 10 mm 12 mm 0,25 m cada uno
10617824 12 mm 14 mm 2,5 m cada uno
10660942 14 mm 16 mm 1 m cada uno
10018004 2 mm 4 mm 0,5 m cada uno
10053501 6 mm 8 mm 0,5 m cada uno
10777522 8 mm 10 mm 0,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10089132 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S182264
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos con uniones de rosca de laboratorio BOLA para una conexión ajustada y adecuada al vacío.Los tubos flexibles de PFA Bohlender™ BOLA™ cuentan con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal y extremos de tubos cilíndricos que pueden conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de manguera.
  • Tubos corrugados de flexibles a muy flexibles
  • El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
  • No poroso
  • Translúcido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificación de la FDA
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 2,5 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Para conexiones con vibraciones
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Presión máxima 2 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C