Learn More
Bohlender™ Tubos flexibles de PFA BOLA™
Código de producto. 10018004
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Longitud global (métrico):
0,25 m
0,5 m
1 m
2,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
10018004 2 mm 4 mm 0,5 m cada uno
10089132 10 mm 12 mm 2,5 m cada uno
10520924 10 mm 12 mm 0,25 m cada uno
10617824 12 mm 14 mm 2,5 m cada uno
10660942 14 mm 16 mm 1 m cada uno
10053501 6 mm 8 mm 0,5 m cada uno
10777522 8 mm 10 mm 0,5 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10018004 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor S182201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos con uniones de rosca de laboratorio BOLA para una conexión ajustada y adecuada al vacío.Los tubos flexibles de PFA Bohlender™ BOLA™ cuentan con corrugaciones circulares alrededor del eje longitudinal y extremos de tubos cilíndricos que pueden conectarse directamente a accesorios, llaves de paso o conectores de manguera.
  • Tubos corrugados de flexibles a muy flexibles
  • El radio de curvatura estrecho provoca una pequeña reducción de la sección transversal
  • No poroso
  • Translúcido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificación de la FDA
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material PFA
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (métrico) 0,5 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Para conexiones con vibraciones
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -270 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Presión máxima 17 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C