Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Plato de evaporación de PFA
Código de producto. 11704528
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11704528 100 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 11704528 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor D1069543
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Chemware™ El plato evaporador de PFA está diseñado para promover la evaporación del exceso de líquidos para producir una solución concentrada o un precipitado sólido.
  • Químicamente inertes
  • Idóneos para análisis de trazas metálicas
  • Transparentes para ver con facilidad el contenido
  • Perfecto para uso en microondas
  • Superficie suave antiadherente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,4 oz
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PFA
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 500 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 260 °C
Altura (métrico) 29,5 mm
Altura (imperial) 1,2 in