missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Savillex™ Recipientes de digestión de PFA

Código de producto. 15296158
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
120 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15296158 120 mL cada uno
11912195 60 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 15296158 Lieferant Savillex™ Lieferanten-Nr. 30012003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.03€
    131.17€ / paquete de 1
    Ahorro 133.86€
    50% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Tipo de producto Recipiente de digestión
Capacidad (métrico) 120 mL
Para utilizar con (aplicación) Digestión rápida de las muestras mediante técnicas de microondas
Material PFA
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.