Learn More
Savillex™ Recipientes de digestión de PFA
Código de producto. 11912195
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
120 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11912195 60 mL cada uno
15296158 120 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11912195 Proveedor Savillex™ N.º de proveedor 30006003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.76€
    6.25€ / paquete de 1
    Ahorro 176.51€
    96% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de digestión
Capacidad (métrico) 60 mL
Para utilizar con (aplicación) Digestión rápida de las muestras mediante técnicas de microondas
Material PFA