Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A de PFA con tapón de rosca
Código de producto. 10692364 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10692364 10 ml cada uno
10579862 25 ml cada uno
10121742 50 ml cada uno
10642683 100 ml cada uno
10712703 250 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10692364 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36208
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con perfluoroalcoxi (PFA) y calibrado para contener (TC, In). Esterilizable en autoclavable y fácil de limpiar.
  • Diseño de PFA (perfluoroalcoxi)
  • Tapón de rosca de PFA con anillo de sellado moldeado
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Esterilizable en autoclavable y fácil de limpiar
  • Límites de error de acuerdo con la clase A
  • Cumple con DIN EN ISO 104
  • Incluye un certificado de lote
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 104
Material del cierre PFA
Capacidad (métrico) 10 ml
Material PFA
Límite de error 0,04 mL
Tipo de producto Matraz aforado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase A