Learn More
PF429242 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16475688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475688 10 mg 10 miligramos
16456186 100 mg 100 miligramos
16418387 5 mg 5 miligramos
16411857 50 mg 50 miligramos
16403366 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13447A
MedChemExpress PF429242 dihydrochloride is a reversible and competitive SREBP site 1 protease (S1P) inhibitor with an IC50 of 175 nM.
PF429242 dihydrochloride is a reversible and competitive SREBP site 1 protease (S1P) inhibitor with an IC50 of 175 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF429242 dihydrochloride
CAS 2248666-66-0
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H37Cl2N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.65 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (103.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CCC1=CC=CC=C1OC)[C@H]2CNCC2)C3=CC=C(CN(CC)CC)C=C3.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 482.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.49
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus