Learn More
PF-CBP1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488008 10 mg 10 miligramos
16467786 100 mg 100 miligramos
16433937 50 mg 50 miligramos
16433736 25 mg 25 miligramos
16420478 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19999A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress PF-CBP1 hydrochloride is a highly selective inhibitor of the CREB binding protein bromodomain (CBP BRD).
PF-CBP1 inhibits CREBBP and EP300 bromodomains with IC50 of 125 nM and 363 nM respectively. PF-CBP1 hydrochloride reduces LPS-induced inflammatory cytokines expression (IL-1β, IL-6 and IFN-β) in primary macrophages. PF-CBP1 hydrochloride also downregulates RGS4 expression cortical neurons and can be used for the research of neurological disorders, including epilepsy and parkinson's disease, et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-CBP1 hydrochloride
CAS 2070014-93-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H37ClN4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCOC1=CC=C(CCC2=NC3=CC(C4=C(C)ON=C4C)=CC=C3N2CCN5CCOCC5)C=C1.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 525.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.08
Porcentaje de pureza 95.95%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration