Learn More
PF-9366, MedChemExpress
Código de producto. 16455116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455116 100 mg 100 miligramos
16442976 25 mg 25 miligramos
16424158 10 mg 10 miligramos
16420507 50 mg 50 miligramos
16406867 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16455116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107778
MedChemExpress PF-9366 is a human methionine adenosyltransferase 2A (Mat2A) inhibitor, with an IC50 of 420 nM and a Kd of 170 nM.
PF-9366 is a human methionine adenosyltransferase 2A (Mat2A) inhibitor, with an IC50 of 420 nM and a Kd of 170 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-9366
CAS 72882-78-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClN4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (71.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=CC=CC=C4)=C2
Peso molecular (g/mol) 350.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death