Learn More
PF-8380, MedChemExpress
Código de producto. 16495658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495658 10 mg 10 miligramos
16461827 50 mg 50 miligramos
16448357 5 mg 5 miligramos
16436176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13344
MedChemExpress PF-8380 is a potent autotaxin inhibitor with an IC50 of 2.8 nM in isolated enzyme assay and 101 nM in human whole blood.
PF-8380 is a potent autotaxin inhibitor with an IC50 of 2.8 nM in isolated enzyme assay and 101 nM in human whole blood.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-8380
CAS 1144035-53-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21Cl2N3O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (13.94 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES O=C(N1CCN(CC1)CCC(C2=CC(O3)=C(C=C2)NC3=O)=O)OCC4=CC(Cl)=CC(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 478.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease