Learn More
PF 670462, TRC
Código de producto. 30412477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412477 5 mg
30414035 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2939605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 950912-80-8
Fórmula molecular C19H22Cl2FN5
Peso molecular (g/mol) 410.32
Sinónimo PF 670462
Nombre IUPAC 4-[3-ciclohexil-5-(4-fluorofenil)imidazol-4-il]pirimidina-2-amina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Nc1nccc(n1)c2c(ncn2C3CCCCC3)c4ccc(F)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[1-Cyclohexyl-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine Dihydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20FN5.2ClH/c20-14-8-6-13(7-9-14)17-18(16-10-11-22-19(21)24-16)25(12-23-17)15-4-2-1-3-5-15;;/h6-12,15H,1-5H2,(H2,21,22,24);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1236