Learn More
R&D Systems™ PF 573228
Descripción
Potent and selective inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) (IC50 = 4 nM). Displays 50 - 250-fold selectivity for FAK over other protein kinases. Blocks serum and fibronectin-directed migration and decreases focal adhesion turnover in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 573228 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.49 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 491.49 |