Learn More
PF-562271, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-[((2-[(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl)amino)methyl]-2-pyridinyl]-N-methyl-methanesulfonamide |
| CAS | 717907-75-0 |
| Fórmula molecular | C21H20F3N7O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-N-[3-[[[2-[(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)amino]-5-trifluoromethylpyrimidin-4-yl]amino]methyl]pyridin-2-yl]methanesulfonamide, PF-562271 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20F3N7O3S/c1-31(35(2,33)34)19-12(4-3-7-25-19)10-26-18-15(21(22,23)24)11-27-20(30-18)28-14-5-6-16-13(8-14)9-17(32)29-16/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,29,32)(H2,26,27,28,30) |
| SMILES | CN(c1ncccc1CNc2nc(Nc3ccc4NC(=O)Cc4c3)ncc2C(F)(F)F)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-[3- 2-[(2-oxo-1,3-dihidroindol-5-il)amino]-5-(trifluorometil)pirimidin-4-il]amino]metil]piridin-2-il]metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 507.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 507.13 |