Learn More
PF-562271, MedChemExpress
Código de producto. 16486697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486697 5 mg 5 miligramos
16453988 10 mg 10 miligramos
16400347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10459
MedChemExpress PF-562271 (VS-6062) is a potent, ATP-competitive and reversible FAK and Pyk2 kinase inhibitor with IC50s of 1.5 nM and 13 nM, respectively.
PF-562271 (VS-6062) is a potent, ATP-competitive and reversible FAK and Pyk2 kinase inhibitor with IC50s of 1.5 nM and 13 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-562271
CAS 717907-75-0
Color Pale Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20F3N7O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo VS-6062
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (94.58 mM)
SMILES CS(=O)(N(C)C1=NC=CC=C1CNC2=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NC(C4)=O)=NC=C2C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 507.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.49
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease