Learn More
Tocris Bioscience™ PF 5006739
Descripción
PF 5006739 is a potent casein kinase 1δ/ε inhibitor (IC50 values are 3.9 and 17 nM, respectively). Mediates circadian rhythm phase-delaying effects in vivo. Attenuates opioid drug seeking behavior in addiction in vivo models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Fluorophenyl)-1-[1-(3-isoxazolylmethyl)-4-piperidinyl]-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine |
| CAS | 1293395-67-1 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C22H22FN7O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 419.46 |