Learn More
PF-4878691, MedChemExpress
Código de producto. 16482818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482818 10 mg 10 miligramos
16420539 1 mg 1 miligramo
16425567 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100176
MedChemExpress PF-4878691 (3M-852A) is a potent, orally active, and selective Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist modelled to dissociate its antiviral and inflammatory activities.
PF-4878691 (3M-852A) is a potent, orally active, and selective Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist modelled to dissociate its antiviral and inflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-4878691
Forma física Solid
CAS 532959-63-0
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23N5O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 3M-852A
Información de solubilidad DMSO : 19.23 mg/mL (53.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NCCCCN1C(CC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N)=O
Peso molecular (g/mol) 361.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.46
Porcentaje de pureza 98.97%