Learn More
PF-4840154, MedChemExpress
Código de producto. 16443647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443647 50 mg 50 miligramos
16427638 10 mg 10 miligramos
16417546 100 mg 100 miligramos
16400108 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16443647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18779
MedChemExpress PF-4840154 is a potent, selective agonist of the rat and human TrpA1 channel with EC50s of 97 and 23 nM, respectively. PF-4840154 elicits TrpA1-mediated nocifensive behaviour in mouse.
PF-4840154 is a potent, selective agonist of the rat and human TrpA1 channel with EC50s of 97 and 23 nM, respectively. PF-4840154 elicits TrpA1-mediated nocifensive behaviour in mouse.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-4840154
CAS 1332708-14-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H38N6O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (107.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(N2CCN(CC3COCCC3)CC2)N=C1NCC(C)C)NCC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 466.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.62
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation