Learn More
PF-4800567, MedChemExpress
Código de producto. 16493306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493306 25 mg 25 miligramos
16465188 10 mg 10 miligramos
16461407 50 mg 50 miligramos
16417917 5 mg 5 miligramos
16405886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12470
MedChemExpress PF-4800567 is a potent and selective inhibitor of casein kinase 1ε (CK1ε), with an IC50 of 32 nM, which is greater than 20-fold selectivity over CK1δ (IC50, 711 nM).
PF-4800567 is a potent and selective inhibitor of casein kinase 1ε (CK1ε), with an IC50 of 32 nM, which is greater than 20-fold selectivity over CK1δ (IC50, 711 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-4800567
CAS 1188296-52-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18ClN5O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (208.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(C3CCOCC3)N=C2COC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 359.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.81
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid