Learn More
PF-4708671, MedChemExpress
Código de producto. 16496926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496926 100 mg 100 miligramos
16492887 50 mg 50 miligramos
16476818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15773
MedChemExpress PF-4708671 is a potent cell-permeable S6K1 inhibitor with a Ki of 20 nM and IC50 of 160 nM.
PF-4708671 is a potent cell-permeable S6K1 inhibitor with a Ki of 20 nM and IC50 of 160 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-4708671
Forma física Solid
CAS 1255517-76-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21F3N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C2N=C(CN3CCN(C4=NC=NC=C4CC)CC3)NC2=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 390.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.41
Porcentaje de pureza 99.94%