Learn More
PF 431396, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[((2-[(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl)amino)methyl]phenyl]-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 717906-29-1 |
| Fórmula molecular | C22H21F3N6O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | PF 431396, N-Methyl-N-[2-[[[2-[(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)amino]-5-trifluoromethylpyrimidin-4-yl]amino]methyl]phenyl]methanesulfonamide, PF 431396 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21F3N6O3S/c1-31(35(2,33)34)18-6-4-3-5-13(18)11-26-20-16(22(23,24)25)12-27-21(30-20)28-15-7-8-17-14(9-15)10-19(32)29-17/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,29,32)(H2,26,27,28,30) |
| SMILES | CN(c1ccccc1CNc2nc(Nc3ccc4NC(=O)Cc4c3)ncc2C(F)(F)F)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-[2- 2-[(2-oxo-1,3-dihidroindol-5-il)amino]-5-(trifluorometil)pirimidin-4-il]amino]metil]fenil]metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 506.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.1348 |