Learn More
Tocris Bioscience™ PF 431396
Descripción
Dual focal adhesion kinase (FAK) and proline-rich tyrosine kinase 2 (PYK2) inhibitor (IC50 values are 2 and 11 nM respectively). Promotes osteoblast recruitment and activity, and stimulates bone formation in ovariectomized rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 431396 |
| CAS | 717906-29-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C22H21F3N6O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.5 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 506.50 |