Learn More
PF-4191834, MedChemExpress
Código de producto. 16437617
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16437617 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437617 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117048
MedChemExpress PF-4191834 (PF-04191834) is an orally active, noniron chelating, and non-redox inhibitor of the 5-Lipoxygenase (5-LOX) (IC50=229 nM), displays ∼300-fold selectivity for 5-LOX over 12-LOX and 15-LOX, shows no activity toward the cyclooxygenase enzymes, and is effective in inflammation and pain.
PF-4191834 (PF-04191834) is an orally active, noniron chelating, and non-redox inhibitor of the 5-Lipoxygenase (5-LOX) (IC50=229 nM), displays ∼300-fold selectivity for 5-LOX over 12-LOX and 15-LOX, shows no activity toward the cyclooxygenase enzymes, and is effective in inflammation and pain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-4191834
Forma física Solid
CAS 1029317-21-2
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23N3O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo PF-04191834
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (254.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(C2=CC=CC(SC3=CC=C(C4=CC=NN4C)C=C3)=C2)CCOCC1)N
Peso molecular (g/mol) 393.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.5
Porcentaje de pureza 98.62%