Learn More
PF-4136309, MedChemExpress
Código de producto. 16435588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435588 10 mg 10 miligramos
16408287 5 mg 5 miligramos
16401757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16435588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13245
MedChemExpress PF-4136309 is a potent, selective, and orally bioavailable CCR2 antagonist, with IC50s of 5.2 nM, 17 nM and 13 nM for human, mouse and rat CCR2.
PF-4136309 is a potent, selective, and orally bioavailable CCR2 antagonist, with IC50s of 5.2 nM, 17 nM and 13 nM for human, mouse and rat CCR2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-4136309
CAS 1341224-83-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31F3N6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo INCB8761
Información de solubilidad Ethanol : 133.33 mg/mL (234.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (59.80 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O[C@]1(CC[C@](CC1)([H])N[C@@H]2CN(CC2)C(CNC(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=O)C4=NC=C(C=C4)C5=NC=CC=N5
Peso molecular (g/mol) 568.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.59
Porcentaje de pureza 96.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation