Learn More
Veltek Mascarillas de limpieza estériles PF-4
Descripción
- Las mascarillas estériles se envasan de forma individual y son trazables por lotes
- Radiación gamma de 10,0 a 20,0 kGy
- Las capas superficiales hipoalergénicas y suaves evitan la irritación de la piel y los problemas de alergia
- Bandas OP de lazo sin silicona
- Las bandas de lazo unidas por ultrasonidos garantizan una máscara más limpia, lo que reduce la contaminación y la desgasificación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara facial |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno, rayón |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de irradiación; certificado de esterilidad; certificado de conformidad; lote trazable |
| Estructura | Tejido no tejido de tres capas, máscara de nariz de metal recubierta, asas de cabeza unidas |
| Contenido y almacenamiento | Cinco años, fecha de caducidad del paquete cerrado. Envasados individualmente |
| Desechables | Sí |
| Eficacia de filtro | 94,74 % según EN 14683:2019 |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en salas limpias, uso en laboratorio, uso clínico |
| Mostrar más |