Learn More
PF 3845, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF-3845 |
| CAS | 1196109-52-0 |
| Fórmula molecular | C24 H23 F3 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-3-Pyridinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methyl]-1-piperidinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23F3N4O2/c25-24(26,27)19-6-7-22(29-15-19)33-21-5-1-3-18(14-21)13-17-8-11-31(12-9-17)23(32)30-20-4-2-10-28-16-20/h1-7,10,14-17H,8-9,11-13H2,(H,30,32) |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Oc2cccc(CC3CCN(CC3)C(=O)Nc4cccnc4)c2)nc1 |
| Nombre IUPAC | N-piridin-3-il-4-[[3-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenil]metil]piperidina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 456.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.1773 |