Learn More
Tocris Bioscience™ PF 3845
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005002 10 mg 10 miligramos
18063872 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005002 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4175/10
Selective FAAH inhibitor
Selective fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor (Ki = 0.23 μM). Reduces inflammatory pain via a cannabinoid receptor-dependent mechanism. Highly efficacious and selective in vivo. Displays no activity at FAAH-2 (IC50 >10 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196109-52-0
Fórmula molecular C24H23F3N4O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF 3845
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.46
Pureza >99%
Peso molecular 456.47