Learn More
PF-3845, MedChemExpress
Descripción
PF-3845 is a potent, selective, irreversible and orally active inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH), with a Ki of 0.23 μM. PF-3845 is a covalent inhibitor that carbamylates FAAH's serine nucleophile. PF-3845 can reduce pain sensation, inflammation, and anxiety/depression without substantial effects on motility or cognition.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF-3845 |
| CAS | 1196109-52-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H23F3N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.08 mM) |
| SMILES | O=C(N1CCC(CC2=CC=CC(OC3=NC=C(C=C3)C(F)(F)F)=C2)CC1)NC4=CN=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 456.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.46 |
| Mostrar más |