Learn More
PF-3758309, MedChemExpress
Código de producto. 16491647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491647 50 mg 50 miligramos
16478187 5 mg 5 miligramos
16426066 100 mg 100 miligramos
16425478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13007
MedChemExpress PF-3758309 (PF-03758309) is a potent, orally available, and reversible ATP-competitive inhibitor of PAK4 (Kd= 2.7 nM; Ki=18.7 nM). PF-3758309 has the expected cellular functions of a PAK4 inhibitor: inhibition of anchorage-independent growth, induction of apoptosis, cytoskeletal remodeling, and inhibition of proliferation.
PF-3758309 (PF-03758309) is a potent, orally available, and reversible ATP-competitive inhibitor of PAK4 (Kd= 2.7 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-3758309
Forma física Solid
CAS 898044-15-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H30N8OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PF-03758309
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.82 mM)
SMILES CC1=NC2=C(SC=C2)C(NC3=NNC4=C3CN(C(N[C@@H](C5=CC=CC=C5)CN(C)C)=O)C4(C)C)=N1
Peso molecular (g/mol) 490.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.62
Porcentaje de pureza 95.87%