Learn More
Tocris Bioscience™ PF 3644022
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18085092 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18085092 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4279/10
Potent MK2 inhibitor
Potent, ATP-competitive inhibitor of mitogen-activated protein kinase (MAPK)-activated protein kinase-2 (MK2) (IC50 = 5.2 nM; Ki = 3 nM). Inhibits tumor necrosis factor α (TNFα) production in U937 monocytic cells and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (IC50 = 160 nM); exhibits oral efficacy in acute and chronic inflammatory models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF 3644022
CAS 1276121-88-0
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C21H18N4OS
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.46
Pureza >98%
Peso molecular 374.462