Learn More
PF-2771, MedChemExpress
Código de producto. 16497788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497788 10 mg 10 miligramos
16477626 100 mg 100 miligramos
16463747 50 mg 50 miligramos
16430258 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19530
MedChemExpress PF-2771 is a potent and selective centromere protein E (CENP-E) inhibitor, inhibiting CENP-E motor activity with an IC50 of 16.1 nM; PF-2771 is used as an anticancer agent.
PF-2771 is a potent and selective centromere protein E (CENP-E) inhibitor, inhibiting CENP-E motor activity with an IC50 of 16.1 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-2771
CAS 2070009-55-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H36ClN5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.75 mM)
SMILES ClC1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=C(C3=CN(C)C(C(C)=O)=N3)C=C2)CNC(CN(C)C)=O)=O)=CC=C1OC(C)C
Peso molecular (g/mol) 554.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.08
Porcentaje de pureza 96.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease