Learn More
Tocris Bioscience™ PF 184
Descripción
Potent and selective IKKβ inhibitor (IC50 = 37 nM). Displays selectivity over 85 other kinases. Inhibits IL-1β-induced TNF-α production in a steroid-insensitive in vitro model of oxidative stress.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 184 |
| CAS | 1187460-81-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C32H32ClFN6O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 619.09 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 619.094 |