Learn More
PF-1355, MedChemExpress
Código de producto. 16499746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499746 50 mg 50 miligramos
16494476 100 mg 100 miligramos
16493198 10 mg 10 miligramos
16492666 25 mg 25 miligramos
16415937 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100873
MedChemExpress PF-1355 is a selective 2-thiouracil mechanism-based MPO inhibitor, used for treatment of vasculitic diseases.
PF-1355 is a selective 2-thiouracil mechanism-based MPO inhibitor, used for treatment of vasculitic diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-1355
CAS 1435467-38-1
Color Tan
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15N3O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo PF-06281355
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (155.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CN(C(N1)=S)C(C2=CC(OC)=CC=C2OC)=CC1=O
Peso molecular (g/mol) 321.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.35
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation