Learn More
PF 1022A, MedChemExpress
Descripción
PF 1022A is a cyclooctadepsipeptide with broadspectrum anthelmintic properties produced by fermentation of the fungus Mycelia sterilia. PF 1022A is a channel-forming ionophore. PF 1022A showes strong anthelmintic activities against Ascaridia galli in chickens. PF 1022A also can be used for angiostrongyliasis research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PF 1022A |
| Forma física | Solid |
| CAS | 133413-70-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H76N4O12 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 43 mg/mL (45.30 mM) |
| SMILES | O=C(N([C@H](C(O[C@](C(N([C@H](C(O[C@H](CC1=CC=CC=C1)C2=O)=O)CC(C)C)C)=O)([H])C)=O)CC(C)C)C)[C@H](OC([C@@H](N(C([C@H](OC([C@](N2C)([H])CC(C)C)=O)C)=O)C)CC(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3 |
| Mostrar más |