Learn More
PF-06928215, MedChemExpress
Código de producto. 16497537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16497537 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16497537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1141825mg
MedChemExpress PF-06928215 is a cGAS (cyclic GMP-AMP Synthase) inhibitor with an IC50 of 4.9 μμ. PF-06928215 has a high binding affinity of 0.2 μM (Kd).
PF-06928215 is a cGAS (cyclic GMP-AMP Synthase) inhibitor with an IC50 of 4.9 μμ. PF-06928215 has a high binding affinity of 0.2 μM (Kd).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06928215
CAS 2378173-15-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=C(C(N[C@H]4CCCC[C@H]4C(O)=O)=O)C=NN13
Peso molecular (g/mol) 380.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.4
Porcentaje de pureza 96.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation