Learn More
PF-06869206, MedChemExpress
Código de producto. 16470857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470857 50 mg 50 miligramos
16453126 25 mg 25 miligramos
16444558 10 mg 10 miligramos
16407277 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112065
MedChemExpress PF-06869206 is an orally bioavailable selective inhibitor of the sodium-phosphate cotransporter NaPi2a (SLC34A1) with an IC50 of 380 nM.
PF-06869206 is an orally bioavailable selective inhibitor of the sodium-phosphate cotransporter NaPi2a (SLC34A1) with an IC50 of 380 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06869206
CAS 2227425-05-8
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14ClF3N4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (266.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C)NC2=C(N3C[C@@H](CO)OCC3)C(C#N)=C(C(F)(F)F)N=C21
Peso molecular (g/mol) 374.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.75
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation