Learn More
PF-06751979, MedChemExpress
Código de producto. 16467297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16467297 5 mg 5 miligramos
16430887 50 mg 50 miligramos
16425436 100 mg 100 miligramos
16414588 10 mg 10 miligramos
16413146 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16467297
Marca: Medchem Express HY112157
MedChemExpress PF-06751979 is a potent, brain penetrant, β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitor with an IC50 of 7.3 nM in BACE1 binding assay.
PF-06751979 is a potent, brain penetrant, β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitor with an IC50 of 7.3 nM in BACE1 binding assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06751979
CAS 1818339-66-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19F2N5O3S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (329.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (109.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)OC1=CN=C(C(NC2=CSC([C@]34CO[C@@H](C)C[C@@]3([H])CSC(N)=N4)=N2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 455.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.5
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration