Learn More
PF-06747711, MedChemExpress
Código de producto. 16457397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16457397 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16457397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112706
MedChemExpress PF-06747711 is a potent, selective, and orally active retinoic acid receptor-related orphan C2 (RORC2, also known as RORγt) inverse agonist, with an IC50 of 4.1 nM. Anti-skin inflammatory activity.
PF-06747711 is a potent, selective, and orally active retinoic acid receptor-related orphan C2 (RORC2, also known as RORγt) inverse agonist, with an IC50 of 4.1 nM. Anti-skin inflammatory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PF-06747711
CAS 1892576-58-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H26F3N5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (83.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CN=C(N(C)C=C2C3CCN(C(C(C)C)=O)CC3)C2=C1C(F)(F)F)C4=CC=CC(C#N)=C4
Peso molecular (g/mol) 497.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.51
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation